Imprimer
VWR®, Flacons d'agitation Erlenmeyer en PC, fond à baffles
Fournisseur: VWR Collection
214-0458EA 160 EUR
214-0458 214-0459 214-0460 214-0461 214-0462 214-0463 214-0464 214-0465
VWR®, Flacons d'agitation Erlenmeyer en PC, fond à baffles
Ballons Flacons Erlenmeyers
Les flacons Erlenmeyer VWR® PC offrent une excellente clarté optique et une résistance mécanique. Ils sont parfaits pour les applications de culture par agitation et pour le stockage. Le fond à baffles favorise un meilleur mélange et augmente les échanges gazeux.
  • Plage de température : -80 à +121 °C
  • Contrairement au verre, les flacons ne se brisent pas en cas de chute
  • Graduations en relief pour plus de précision
  • Bouchon ventilé en option pour un échange gazeux continu, tout en préservant la stérilité du contenu et en évitant les fuites
  • Non cytotoxique, sans DNase/RNase et apyrogène
  • Conception unique à baffles avec une ligne de remplissage en relief (1/3) ce qui est plus pratique pour le client
  • Stérilisé par irradiation SAL 10-⁶ (ISO 11137)
  • Durée de conservation : 3 ans après le mois de production
Fabriquées dans un environnement de salle blanche de classe 100,000 selon les systèmes de gestion de la qualité ISO 13485 et ISO 9001.
Informations de commande: Disponible avec bouchon à joint d'étanchéité ou un bouchon ventilé en PEHD vert.
Conditionnement: Emballage individuel.