Imprimer
Tube ondulé antistatique, b.safe
Fournisseur: Bohlender
R774-14 R775-13
BOHLR774-14EA 13.5 EUR
BOHLR774-14 BOHLR775-13
Tube ondulé antistatique, b.safe
Tuyaux Tubulures à chromatographie
Tube ondulé flexible.
  • Fabriqué à partir de plastiques dissipateurs d'électricité statique
Les quantités commandées sont livrées en rouleaux continus au mètre.