Imprimer
Tuyaux flexibles
Fournisseur: Bohlender
S1822-24 S1822-02 S1822-04 S1822-20 S1822-22 S1822-06 S1822-26 S1822-36 S1822-08 S1822-56 S1822-01 S1822-19 S1822-34 S1822-64 S1822-72 S1822-98 S1822-94 S1822-93 S1822-92 S1822-84 S1822-76 S1822-68 S1822-60 S1822-52 S1822-32 S1822-28 S1822-18 S1822-16 S1822-14 S1822-10 S1822-80
BOHLS1822-24EA 145 EUR
BOHLS1822-24 BOHLS1822-02 BOHLS1822-04 BOHLS1822-20 BOHLS1822-22 BOHLS1822-06 BOHLS1822-26 BOHLS1822-36 BOHLS1822-08 BOHLS1822-56 BOHLS1822-01 BOHLS1822-19 BOHLS1822-34 BOHLS1822-64 BOHLS1822-72 BOHLS1822-98 BOHLS1822-94 BOHLS1822-93 BOHLS1822-92 BOHLS1822-84 BOHLS1822-76 BOHLS1822-68 BOHLS1822-60 BOHLS1822-52 BOHLS1822-32 BOHLS1822-28 BOHLS1822-18 BOHLS1822-16 BOHLS1822-14 BOHLS1822-10 BOHLS1822-80
Tuyaux flexibles
Tuyaux Transfer Tubing
En PFA translucide
  • Non poreux et translucides, conformes aux exigences de la FDA
  • Résistance thermique : -270 à +260 °C
  • Utilisables avec un faible rayon de courbure
Tuyaux flexibles à très flexibles à ondulations circulaires autour de l'axe longitudinal. Les extrémités cylindriques de 40 mm peuvent être directement raccordées aux fixations, aux robinets ou aux raccords de tuyaux à l'aide de raccords vissés de laboratoire BOLA pour obtenir des raccordements parfaitement étanches, également adaptés aux systèmes de vide. Le faible rayon de courbure n'entraîne qu'une faible réduction de section. Pour les raccordements en présence de vibrations et pour la compensation des dilatations thermiques. Manipulation facile des liquides. Pression maximale de 2 bars.