Imprimer
Support mural GL 45, b.safe
Fournisseur: Bohlender
R1150-13 R1150-18
BOHLR1150-13EA 222 EUR
BOHLR1150-13 BOHLR1150-18
Support mural GL 45, b.safe
Tuyaux Transfer Tubing
Intégration de b.safeFunnels e. g. dans les parois latérales des hottes de laboratoire pour plus d'espace au niveau des tables de travail. Connexion directe des tubes de déchets b.safe pour diriger les déchets de solvants liquides directement dans les bidons connectés.
  • Un contre-écrou et une rondelle d'étanchéité sans silicone empêchent la rotation du support de bureau assemblé
  • La connexion à la zone de travail est toujours un filetage GL 45 pour le montage direct d'un b.safe System Cap
  • Compatible avec les tubes à déchets b.safe et les tubes à déchets b.safe Smooth
  • Tous les composants qui entrent en contact avec le produit sont fabriqués en plastique dissipateur d'électricité statique
Fabriqué en PE-EX antistatique, 2 coudes soudés à 90°, fixation au mur au moyen d'une plaque de montage intégrée. Raccordement sur la face supérieure : filetage mâle GL45 pour le montage d'un entonnoir b.safe avec bouchon à vis GL 45. Connexion en bas : filetage mâle GL 25 pour connexion directe avec les tubes à déchets flexibles b.safe.