Imprimer
Bouchons de déchets système, b.safe
Fournisseur: Bohlender
R1320-45 R1321-55 R1322-60
BOHLR1320-45EA 167 EUR
BOHLR1320-45 BOHLR1321-55 BOHLR1322-60
Bouchons de déchets système, b.safe
Capuchons Bouchons de sécurité
Les tubes à déchets b.safe peuvent être connectés au bidon au moyen de ces bouchons à déchets du système b.safe et les solvants peuvent être collectés en toute sécurité. Les vapeurs de solvants sont retenues par le filtre d'évacuation à charbon actif ou peuvent être évacuées vers la hotte au moyen d'un tuyau d'aération.
  • Fabriqué en plastique haute performance
  • Thermiquement et chimiquement stable
  • Bonne préhension pour un assemblage facile, un travail sûr et des processus améliorés
Bouchon à vis en PPS, insert mobile en PE-EX conducteur avec 1More Product Information