Imprimer
Portoirs pour microtubes, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
45003-0000EA 48.7 EUR
45003-0000 45000-0000 45005-0000 45000-0008
Portoirs pour microtubes, J.T.Baker®
Tubes Microtubes
Système sûr de stockage des échantillons.
  • Fond en V pour une récupération optimale de l’échantillon
  • Disponibles avec des tubes individuels ou des bandes de 8 tubes
  • Disponibles avec des tapis à bouchons 96 puits et des bandes de 8 capsules
  • Portoir rechargeable avec marquage alphanumérique
  • Non stérile
Portoirs pour microtubes fournis avec tubes. On peut également les remplir avec des tubes fournis séparément. Leur forme est conforme à la norme SBS, et ils sont compatibles avec l’ensemble des systèmes robotisés actuels.