Imprimer
n-Pentane 99% GC_ASSAY_METHOD, AR®, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
Synonyms: Pentane
5501-25EA 218.35 EUR
5501-25 5501-45
n-Pentane 99% GC_ASSAY_METHOD, AR®, Macron Fine Chemicals™
n-Pentane
Attention: Preserve in tight and cool conditions.
Formule: H₃C(CH₂)₃CH₃
MW: 72.15 g/mol
Point d'ébullition: 36.1 °C
Point de fusion: -130
Densité: 0.63
Point d'éclair: –48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009498
Numéro CAS: 109-66-0
ONU: 1265
ADR: 3 II
Merck Index: 13,07193
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) ≥99,0%
Water (KF) ≤0,02%
Titrable Acid (meq/g) ≤0,0005
Residue after Evaporation ≤0,001%
Sulfur Compounds ≤0,001%
For Laboratory, Research or Manufacturing Use