Détergent concentré tout usage pour le nettoyage des surfaces dures, telles que les sols, les murs, les portes, les plafonds et les équipements en général. Peut également être utilisée dans les locaux alimentaires.
- Convient au nettoyage de toutes les surfaces dures résistantes à l'eau, y compris l'aluminium et les autres métaux souples
- Efficace dans toutes les conditions d'eau
- Sans parfum ni colorant
- Contient des ingrédients d'origine végétale provenant de sources renouvelables et décomposés par des processus naturels
- Aucune classification de danger pour l'environnement, aucun avertissement de sécurité pour l'utilisateur
- La formulation concentrée permet une excellente économie d'utilisation
- Action et séchage rapides
Le nettoyant d'intérieur et de surface SURE® fait partie d'une gamme unique de produits de nettoyage à base de plantes, 100 % biodégradables, qui offrent les résultats de nettoyage professionnels dont vous avez besoin, tout en étant sûrs pour les personnes et respectueux de l'environnement. Les produits de nettoyage naturels SURE® offrent sécurité et durabilité sans compromettre la performance.
Certifications: Label écologique de l'UE (EU:NL/020/045).
Les agents de surface utilisés dans ce produit sont conformes aux exigences de la réglementation européenne sur les détergents, EC 648/2004.