Imprimer
Tubes de stérilisation à vapeur, forme continue, Tyvek® 1073B PE
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
BBTMGTVK04 BBTMGTVK06 BBTMGTVK09 BBTMGTVK12 BBTMGTVK14 BBTMGTVK18 BBTMGTVK24
129-3361EA 787 EUR
129-3361 129-3362 129-3363 129-3364 129-3365 129-3366 129-3368
Tubes de stérilisation à vapeur, forme continue, Tyvek® 1073B PE
Sachets Poches de stérilisation
Améliorez le temps de préparation, performance, la barrière microbienne et la propreté de vos sachets décollables pour autoclave.
  • Fabriqué et emballé dans un environnement contrôlé en salle blanche
  • Taille ajustable et hydrophobe
  • Mandrin en plastique (pas de matériau ondulé)
  • Dérouler et couper à la longueur désirée, thermosceller les deux extrémités
  • Autoclavable entre 121 et 125 °C
  • S'ouvre proprement, sans peluches
  • Résistant aux déchirures et aux perforations
Une nette évolution comparé aux tubes de stérilisation à la vapeur en papier Ces sachets à décoller Tyvek® ne se déchireront pas et ne se perforeront pas comme le font habituellement les sachets pour autoclave en papier. Le matériau Tyvek® de qualité médicale 1073B possède les propriétés de barrière microbienne les plus élevées de tous les matériaux compatibles avec la stérilisation à la vapeur. Ces sachets sont également compatibles avec les cycles de décontamination VHP couramment utilisés avec la technologie Isolator. N’absorbe ni n’adsorbe le H₂O₂.
Certifications: Certificats d'irradiation et de conformité avec chaque livraison.