Imprimer
VWR® SAS Super Pinocchio CR Air Sampler for Compressed Gas
Fournisseur: VWR Collection
710-2151EA 10280 EUR
710-2151 710-2154 710-2152 710-2153 710-2150
VWR® SAS Super Pinocchio CR Air Sampler for Compressed Gas
Échantillonneurs Échantillonneurs d'air
SAS Super Pinocchio CR est un échantillonneur d'air compact par impaction sur gélose conçu pour tester la qualité de l'air comprimé et des gaz utilisés dans les salles propres. Une source d'air comprimé est connectée ainsi que le débitmètre pour réguler et atteindre le débit requis.
  • Compact et entièrement transportable
  • Boîtes contact de 55 mm ou boîtes de Pétri standard de 90 mm
  • Construction 100% acier inoxydable
  • Entièrement autoclavable
  • Débitmètre étalonné
Les échantillonneurs d'air sans moteur SAS Super Pinocchio CR testent la qualité microbiologique de l'air comprimé et des gaz. Le SAS Super Pinocchio CR compact offre un moyen plus pratique de surveiller les particules viables dans l'air comprimé et d'autres alimentations en gaz. Il peut être entièrement démonté pour un nettoyage facile. Cependant, le Pinocchio CR est maintenant fabriqué en acier inoxydable pour permettre un processus de décontamination plus efficace.
En utilisant la méthode SAS éprouvée d'échantillonnage d'air viable, les échantillonneurs d'air Pinocchio prélèvent des échantillons d'air sur des plaques de contact ou des boîtes de Petri de 90 mm. Le débit d'air de l'alimentation comprimée est régulé par un débitmètre avant de passer par une tête d'échantillonnage SAS traditionnelle. Toutes les unités Pinocchio fournissent une méthode contrôlée pour la surveillance de la charge microbienne de l'air comprimé et d'autres gaz et peuvent être incluses dans un programme de surveillance environnementale.
Certifications: La documentation IQ et OQ est disponible.
Information de livraison: Unité autonome, composée de raccords, débitmètre d'air, manomètre, robinet et tête d'entonnoir avec boîtier en plaque.