Imprimer
Housses de manchon autoclavables, DuPont™ Tyvek®
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
MFT2A03 MFT2A04 MFT2A05 MFT2A05OT MFT2A06BT MFT2A07 MFT2A08 MFT2A09 MFT2A12 MFT2A16 MFT2A18 1034TW
129-3076EA 2570 EUR
129-3076 129-3077 129-3078 129-3123 129-3125 129-3126 129-3128 129-3129- 129-3131 129-3133 129-3134 129-4200
Housses de manchon autoclavables, DuPont™ Tyvek®
Housses
Gagnez du temps et standardisez les activités de préparation des équipements pour la stérilisation.
  • Fabriqué et emballé dans un environnement contrôlé en salle blanche
  • Réduit les coûts de main-d'œuvre
  • Simplifie la conformité aux SOP d'emballage.
  • Indicateur de stérilisation à la vapeur - autoclavable de 121 à 125 °C
  • Tyvek® 1422A résistant à la déchirure et à la perforation, hydrophobe et non pelucheux
  • Avec élastique pour s'adapter à une gamme de diamètres
  • Emballage pratique de 100 par sac en polyéthylène scellé
Les charlottes en Tyvek® constituent unMore Product Information