Imprimer
Housses pour bol en polypropylène
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
BWLPPW24E BWLPPW26E BWLPPW30E BWLPPW36E BWLPPW42E BWLPPW48E BWLPPW72E
129-2871EA 1290 EUR
129-2871 129-2872 129-2873 129-2874 129-2875 129-2876 129-2877
Housses pour bol en polypropylène
Housses
Protège les surfaces des équipements de production nettoyés et non stériles contre les sources externes de contamination ou peut être utilisé en cours de production pour éviter la contamination croisée des produits.
  • Fabriqué et emballé dans un environnement de salle blanche contrôlée
  • Réduit les coûts de main-d'œuvre
  • Polypropylène non tissé résistant à la déchirure et à la perforation
  • Emballage individuel dans des sacs en polyéthylène
Ces housses pour bol en polypropylène constituent un excellent choix pour les opérations de fabrication pharmaceutique non stériles. Peut être utilisé comme couverture d'équipement propre ou être utilisé pendant la production pour empêcher la contamination croisée des produits. Emballés individuellement dans des sacs en polyéthylène pour garantir la propreté jusqu'au point d'utilisation.
Certifications: Certificats d'irradiation et de conformité avec chaque livraison.