Imprimer
Phénoxy-2 éthanol ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: ω-Hydroxyphenetole, β-Hydroxyphenetole, Phenyl cellosolve, Phenoxyethanol, Ethylene glycol monophenyl ether
87105.290EA 68.6 EUR
87105.290 87105.320 87105.460
Phénoxy-2 éthanol ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Phénoxy-2 éthanol
Formule: C₆H₅OCH₂CH₂OH
MW: 138.17 g/mol
Point d'ébullition: 245
Point de fusion: 13
Point d'éclair: 121
Numéro MDL: MFCD00002857
Numéro CAS: 122-99-6
Merck Index: 12,07410
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC, area%) min. 99,0%
Identification (IR) passes test
Density (20/4) 1,105 - 1,110
Peroxides (as H₂O₂) max. 50 ppm