Imprimer
Dipropyleneglycol monomethyl ether (mixture of isomers) mélange d'isomères ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Dipropylene glycol monomethyl ether, 1-((1-Methoxypropan-2-yl)oxy)propan-2-ol
85985.290EA 90.1 EUR
85985.290 85985.320 85985.460
Dipropyleneglycol monomethyl ether (mixture of isomers) mélange d'isomères ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Dipropyleneglycol monomethyl ether (mixture of isomers)
Formule: C₇H₁₆O₃
MW: 148.2001 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059604
Numéro CAS: 34590-94-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC, area%) (isomers) ≥ 99,0 %
Identification (IR) Passes test
Density (20/4) 0,945 - 0,957
Water ≤ 0,15 %