Imprimer
VWR®, Bacs Euro translucides
Fournisseur: VWR Collection
216-2447EA 8.3 EUR
216-2447 216-2448 216-2449 216-2450 216-2451 216-2452 216-2453 216-2454
VWR®, Bacs Euro translucides
Boîtes Boîtes de transport
Ces bacs robustes en plastique transparent sont fabriqués dans un matériau translucide. Le matériau translucide permet aux utilisateurs de vérifier si un bac est vide ou rempli, même lorsqu'il est empilé ou fermé.
  • Fabriqué en PPC translucide(copolymère de polypropylène)
  • Convient à la manutention manuelle et automatisée de marchandises légères.
  • Facile à nettoyer grâce aux surfaces lisses
  • Poignées ergonomiques pour une manipulation manuelle optimale
  • Convient pour un stockage de -20 à +65 °C
  • 100% recyclable
Les bacs Euro translucides sont disponibles dans les tailles universelles Euros : 300×200, 400×300 et 600×400 mm. Ils sont parfaits pour la palettisation et sont très stables grâce à leur structure à double paroi. Ils conviennent à toutes les industries et à toutes les applications. Ils sont parfaits pour la manutention manuelle et automatique sur convoyeur. En PP, de couleur naturelle et translucide.
Certifications: Garantie de sécurité alimentaire.
Informations de commande: Les chariots et les couvercles sont en option et peuvent être fournis pour toute la gamme.