Imprimer
Systèmes de digestion Kjeldahl, chauffage infrarouge, SpeedDigester K-425/K-436/K-439
Fournisseur: BUCHI
1154362100 1154362500 1154392100 1154392500 1154252100 1154252500 1154392200 1154252200 1154252300 1154252400 1154362200 1154362300 1154362400 1154392300 1154392400
533-0056EA 7530 EUR
533-0056 533-0057 533-0058 533-0059 533-0054 533-0055 BUCH1154392200 BUCH1154252200 BUCH1154252300 BUCH1154252400 BUCH1154362200 BUCH1154362300 BUCH1154362400 BUCH1154392300 BUCH1154392400
Systèmes de digestion Kjeldahl, chauffage infrarouge, SpeedDigester K-425/K-436/K-439
Systèmes de digestion Systèmes de minéralisation
La digestion des échantillons de protéines avec de l'acide sulfurique et un catalyseur requiert de longues périodes de chauffage. Elle est généralement effectuée à l'aide de blocs de chauffage. La conception SpeedDigester intègre un chauffage infrarouge permettant un préchauffage et un refroidissement rapides. Les modèles décrits ci-dessous fournissent un éventail d'options flexibles possédant différents niveaux de sophistication et de commande.
K-425/K-436: Tous les échantillons sont chauffés de manière homogène, ce qui garantit une ébullition optimale et permet même la digestion desMore Product Information