Imprimer
Gants à usage général, Perfect Poly® Skin
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
2400260/10 2400260/7 2400260/8 2400260/9
112-1648EA 23.1 EUR
112-1648 112-1649 112-1650 112-1651
Gants à usage général, Perfect Poly® Skin
Gants
Le polyamide avec son revêtement en polyuréthane offre une excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure. Ne bouloche pas, le polyamide est adapté aux travaux de précision. Le dos ventilé et le revêtement ultra léger optimisent la respirabilité du gant.
  • Offre un confort maximal et une solidité accrue
  • La technique de tricotage permet d'obtenir un gant qui épouse parfaitement la main ainsi qu'une dextérité exceptionnelle
  • Le tissage ultra serré confère au gant un maintien parfait, limite la pénétration de la saleté et offre un bon toucher
  • Certifié « sans silicone » pour garantir son utilisation en peinture
  • Sa couleur bleue et son revêtement gris rendent le gant plus résistant à la saleté, assurant ainsi une durée de vie plus longue
Idéal pour la manipulation de produits fins dans un environnement sec ou légèrement gras ou sale.
Jauge: 15
Couleur: bleu/gris
EN 388 (2121), Cat. III
Certifications: EN 388:2016 (2110X); Cat. II
Informations de commande:
Information de livraison:
Conditionnement:
Attention:
Commander maintenant