Imprimer
Turbidimètres portables, 2100Q
Fournisseur: Hach
2100Q01 2100QIS01
705-0669EA 2844 EUR
705-0669 705-0670
Turbidimètres portables, 2100Q
Turbidimètres
Ces turbidimètres portables sont conçus pour des applications liées à l'eau potable.
  • Invites de menu à l'écran pour l'étalonnage et la vérification
  • Mode Rapidly Settling Turbidity™ (RST) pour réduire les incertitudes de mesures liées à la décantation
  • Système optique à deux détecteurs pour des performances de qualité de laboratoire
L'instrument peut être personnalisé à l'aide de modules de transfert de données, en option.
Certifications: ISO et EPA en matière de mesure de la qualité de l'eau.
Informations de commande: Pour plus d'informations surMore Product Information