Imprimer
Gaz flacons laveurs
Fournisseur: Bohlender
A117-04 A117-08
201-0014EA 807 EUR
201-0014 201-0009
Gaz flacons laveurs
Flacons Flacons-laveurs
Base, raccords de tête supérieurs et fritté en PTFE, corps de colonne, colonne montante, tubes d'entrée et de sortie en FEP.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance à une température de –200 à +205 °C
  • Transparent, incassable
Échange intensif de gaz dû à la grande taille du tuyau de dégagement. La fritte standard en PTFE poreux (taille de pore d'environ 3 µm) est vissée au tuyau de dégagement (filetage M8×1) et peut donc être facilement échangée.