Imprimer
Microplaques à puits carrés J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
43001-0020EA 90.4 EUR
43001-0020 43001-0062 43001-0066
Microplaques à puits carrés J.T.Baker®
Microplaques Microplaques deepwell
Ces plaques à puits carrés profonds, fabriquées en PP vierge, sont conçues pour simplifier la permutation des plaques dans les systèmes automatisés. Elles sont également idéales pour héberger des cultures cellulaires et bactériennes.
  • Résistance chimique
  • La forme du fond du puits en V pour 24 et 48 puits maximise l’élimination du liquide et facilite la remise en suspension
  • Fond en U pour 96 puits
  • Aucun bord intérieur susceptible d’interférer avec la collection de billes magnétiques
  • Bords des puits surélevés pour améliorer le joint thermique
  • La base conique facilite la concentration, la reconstitution et la centrifugation des échantillons
Pour une utilisation maximale de la capacité.