Imprimer
J.T.Baker®, plaque 384
Fournisseur: Avantor
43004-0120EA 182 EUR
43004-0120 43004-0200
J.T.Baker®, plaque 384
Microplaques Microplaques deepwell
Disponible en PP pour les systèmes automatisés de dépistage et de stockage.
  • Code alphanumérique pour faciliter l'identification des échantillons
  • Puits carrés pour un volume accru
  • Fond en V pour une importante récupération des échantillons
  • Cadre élevé (3 mm) pour un empilement stable et sans glissement
La plaque J.T.Baker® à 384 puits est idéale pour les petits volumes d'échantillons.