Imprimer
Housses de manchon autoclavables BHD, avec élastique
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
MFNWB04 MFNWB05 MFNWB06 MFNWB07 MFNWB08 MFNWB09 MFNWB12 MFNWB16 MFNWB18 MFNWB18SK02 MFNWB18SK02TL MFNWB05-SP MFNWB08-SP MFNWB12-SP MFNWB03
129-1760EA 2190 EUR
129-1760 129-1761 129-1762 129-1763 129-1764 129-1765 129-1766 129-1767 129-1768 129-2474 129-2475 129-3059 129-3062 129-3064 129-3058
Housses de manchon autoclavables BHD, avec élastique
Housses
Gagnez du temps et standardisez les activités de préparation des équipements pour la stérilisation.
  • Fabriqué et emballé dans un environnement contrôlé en salle blanche
  • Réduit les coûts de main-d'œuvre
  • Simplifie le respect des SOP lors de l'emballage
  • Indicateur de stérilisation à la vapeur - autoclavable jusqu'à 135 °C
  • Résistant à la déchirure et à la perforation
  • Amélioration significative du processus comparé à l'emballage avec des feuilles et du ruban adhésif
Les charlottes BHD constituent un moyen pratique de couvrir les flacons, les béchers, les conteneurs, les bouteilles de milieux, les valves, les tuyaux et les tubes. Ces couvertures sont respirantes et peuvent être utilisées pour empêcher les particules et la contamination microbienne de pénétrer dans des ouvertures de toute taille. Comme elles sont autoclavables, elles peuvent être utilisées pendant la stérilisation pour réduire le temps nécessaire à l'emballage des récipients ouverts. Chaque couverture est dotée d'un élastique en caoutchouc sans latex pour créer un joint étanche autour des ouvertures de forme ronde.
Certains articles sont dotés d'une jupe d'extension de 51 mm (2"), qui permet de retirer le manchon sans toucher par inadvertance les surfaces critiques.
Information de livraison: Certificats d'irradiation et de conformité avec chaque livraison.
Conditionnement: Emballage pratique de 100 par sac (en polyéthylène scellé).