Ergonomically designed, the Thermo Scientific™ Multifuge X1/X1R Pro series of bench top centrifuges have a touch screen interface that enables easier programming for quicker results, and the ability to access and track all runs, rotor life and centrifuge health information for maximum versatility and power at every turn.
- Système de rotor à verrouillage automatique
- Système d'étanchéité des nacelles ClickSeal™
- Technologie SMARTSpin™
- Conception peu encombrante
- Faible consommation
Le système de verrouillage sécurisé permet une installation et un remplacement faciles des rotors par bouton-poussoir. Le système permet de gagner du temps lors du passage d'une application à l'autre. L'accès facile à la chambre du rotor offre un nettoyage rapide, un environnement de travail plus sain et une durée de vie plus longue de l'unité.
La solution de confinement biologique scelle en un clin d'œil ; élimine les bouchons à vis et les clips compliqués. Le système a une capacité d'ouverture/fermeture d'une seule main, compatible avec les gants. Le système est certifié par CAMR™ à Porton Down, UK
Advanced rotor management system maximises acceleration, braking and residual load imbalance for each rotor and bucket option. Technology optimises safety and improves separations.
Les dimensions compactes de la paillasse optimisent la zone de travail, la hauteur ergonomique et la conception incurvée garantissent un chargement et un déchargement faciles des échantillons et un nettoyage facile.
Le système offre jusqu'à 40 % d'économies d'énergie sur les protocoles standard de l'industrie, tels que la séparation standard du sang ou le traitement des tubes coniques.
Certifications: The IVD centrifuges including components are an in vitro diagnostic device according to Directive 98/79/EC of the European Parliament and the Council dated October 27, 1998.
Informations de commande: Centrifuge only, optional Cell Culture and Blood Tube packages are also available.
Cell Culture package includes TX400 rotor, set of four 400 ml buckets, set of four ClickSeal™ biocontainment lids, set of four 4×50 ml conical tube adapters, set of four 9×15 ml conical tube adapters.
Blood Tube package includes TX400 rotor, set of four 400 ml buckets, set of four ClickSeal™ biocontainment lids, set of four 19×5/7 ml blood tube and 14×10 ml blood tube adapters. EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 and 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC part 15.
Information de livraison: Rotors needs to order seperately.