Imprimer
8-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC301043-1G PC301043-250MG
APOSPC301043-1GEA 522 EUR
APOSPC301043-1G APOSPC301043-250MG
8-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₅BrF₂N₂O₂
MW: 291.049 g/mol
Point de fusion: 213…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2514942-06-2