Imprimer
[(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR475195-1G OR475195-250MG
APOSOR475195-1GEA 719 EUR
APOSOR475195-1G APOSOR475195-250MG
[(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
[(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride
Formule: C₈H₁₃N₃.₂ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 2514953-06-9