Imprimer
DDAVP
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BITH3012-100MG BITH3012-25MG BITH3012-5MG
APOSBITH3012-100MGEA 0 EUR
APOSBITH3012-100MG APOSBITH3012-25MG APOSBITH3012-5MG
DDAVP
DDAVP
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00080163
EINECS: 240-726-7