Imprimer
9-(2-Deoxy-2-fluoro-beta-D-arabinofuranosyl)hypoxantine (2’-FANA-I) ≥97%
Fournisseur: Apollo Scientific
BIMN2024-250MG BIMN2024-500MG
APOSBIMN2024-250MGEA 546 EUR
APOSBIMN2024-250MG APOSBIMN2024-500MG
9-(2-Deoxy-2-fluoro-beta-D-arabinofuranosyl)hypoxantine (2’-FANA-I) ≥97%
9-(2-Deoxy-2-fluoro-beta-D-arabinofuranosyl)hypoxantine (2’-FANA-I)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12911816
Numéro CAS: 98983-40-5