Imprimer
Bestatin ([S-(R*,S*)]-N-(3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucine)
Fournisseur: Apollo Scientific
BIMI2138-100MG BIMI2138-10MG BIMI2138-50MG
APOSBIMI2138-100MGEA 451 EUR
APOSBIMI2138-100MG APOSBIMI2138-10MG APOSBIMI2138-50MG
Bestatin ([S-(R*,S*)]-N-(3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucine)
Protéines et Peptides
  • Free base
  • GHS symbol and signal word: GHS07 and warning
  • Melting point: 245 °C