Imprimer
β-Nicotinamide adenine dinucleotide ≥97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Coenzyme I, β-NAD, Diphosphopyridine dinucleotide
BIB3011-1G BIB3011-5G
APOSBIB3011-1GEA 21.9 EUR
APOSBIB3011-1G APOSBIB3011-5G
β-Nicotinamide adenine dinucleotide ≥97%
β-Nicotinamide adenine dinucleotide
Formule: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036253
Numéro CAS: 53-84-9