Imprimer
Connecteurs de tubes réducteurs, b.safe
Fournisseur: Bohlender
M595-05 M595-10
590-0231EA 17.3 EUR
590-0231 590-0232
Connecteurs de tubes réducteurs, b.safe
Raccords et connecteurs
Raccord droit en PP, avec deux raccords de tuyau en tube élastique de diamètres intérieurs différents.
  • Excellente résistance chimique
  • Disponible pour une large gamme de diamètres de tuyaux
  • La forme conique assure une connexion étanche et sans fuite
Les connecteurs de tuyau b.safe sont le choix flexible pour personnaliser votre bouchon de déchets b.safe. Fabriqué en PP ou PTFE et disponible dans de nombreux diamètres, vous trouverez celui qui convient parfaitement à votre tuyau d'évacuation.