Imprimer
VWR® Maximum, Gants anti-coupures
Fournisseur: VWR Collection
112-5691EA 74.4 EUR
112-5691 112-5692 112-5693 112-5694 112-5695 112-5696
VWR® Maximum, Gants anti-coupures
Gants
Ce gant VWR® avec revêtement en polyuréthane offre une protection supérieure contre les coupures pour les applications qui comportent un risque élevé de coupures.
  • Composition du mélange : nylon/spandex/polyester
  • Enduction polyuréthane (PU) sur la paume et le bout des doigts
  • Gant tricoté gris avec enduction grise
Idéal pour la manipulation d'articles ou d'outils présentant un risque élevé de coupures, notamment la manipulation d'acier ou de verre, l'assemblage, l'entretien et les applications de nettoyage et d'entretien.
Certifications: Répond auxMore Product Information
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Ambidextre/anatomique Conception main droite et main gauche
Environmentally Preferable
Usage unique/Réutilisable réutilisable
Latex/Sans latex Sans latex
Finition PU palm coating
Jauge 13
Style de manchette Poignet tricoté
Norme EN EN 388:2016 (4X42E)