Imprimer
Raccords rapides, b.safe
Fournisseur: Bohlender
M530-01 M531-01 M532-01 M535-05 M536-05
590-0210EA 72.5 EUR
590-0210 590-0211 590-0212 590-0213 590-0214
Raccords rapides, b.safe
Raccords et connecteurs
Raccord de tube en deux parties en PP avec raccord PFA pour connecter des capillaires avec Ext.Ø. 3,2 mm. Le passage avec le verrouillage rapide intégré est fermé hermétiquement en desserrant le raccord. Les connexions des tubes sont facilement interrompues sans couler du tube, les tubes et les flacons de retrait sont hermétiquement fermés pendant l'échange. Version et contenu de la livraison selon le tableau ci-dessous.
  • Hermétiquement fermé
  • Les vannes s'ouvrent automatiquement et une connexion sans fuite est désormais obtenue
  • Si les pièces sont séparées,
More Product Information
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable