Imprimer
Flacons de laboratoire, b.safe
Fournisseur: Bohlender
R100-45 R105-80
590-0285EA 37 EUR
590-0285 590-0286
Flacons de laboratoire, b.safe
Flacons Flacons en verre
Flacon de laboratoire en verre borosilicaté avec bouchon à vis et bec verseur en PP.
  • Verre borosilicaté de haute qualité
  • Y compris le bouchon à vis
  • Avec bec verseur en PP
b.safe propose également des conteneurs adaptés tels que des flacons et des bidons en plus de la large gamme de bouchons pour l'extraction de solvants et de bouchons ou entonnoirs pour la collecte des déchets liquides.
Sauf indication contraire, tous les bidons b.safe sont fournis avec l'approbation UN et peuvent être utilisés pour le transport de marchandises dangereuses.
Conditionnement: Unité d'emballage: 1 pièce.