Imprimer
Adaptateurs filetés, TYPE B, b.safe
Fournisseur: Bohlender
M600-02 M600-04 M615-01 M615-03 M615-11 M615-12
590-0233EA 161 EUR
590-0233 590-0234 590-0243 590-0244 590-0245 590-0246
Adaptateurs filetés, TYPE B, b.safe
Raccords et connecteurs
Tous les adaptateurs de ce type sont fournis avec deux filetages mâles et des poignées encastrées.
  • Restez flexible et indépendant
  • Avec poignées encastrées pour un montage facile
Vos bouchons et bouchons de vidange existants ne conviennent pas aux flacons et bidons que vous souhaitez utiliser ou vice versa? Utilisez simplement les adaptateurs filetés b.safe pour une combinaison flexible de bouchons et de bouchons de vidange indépendamment du filetage du flacon et/ou du récipient.