Imprimer
Adaptateurs filetés, TYPE A, b.safe
Fournisseur: Bohlender
M600-22 M600-26 M600-28 M600-29 M600-31 M600-46 M600-49 M600-51 M615-25 M615-27 M615-29 M615-30 M615-32 M615-33 M615-34 M615-35 M615-36 M615-40 M615-41 M615-47 M615-48 M615-50 M615-52 M615-61 M615-63 M615-64 M615-65 M615-75 M630-60 M630-62 M630-66
590-0235EA 85.8 EUR
590-0235 590-0236 590-0237 590-0238 590-0239 590-0240 590-0241 590-0242 590-0248 590-0249 590-0250 590-0251 590-0252 590-0253 590-0254 590-0255 590-0256 590-0257 590-0258 590-0259 590-0260 590-0261 590-0262 590-0263 590-0264 590-0265 590-0266 590-0268 590-0273 590-0274 590-0275
Adaptateurs filetés, TYPE A, b.safe
Raccords et connecteurs
Tous les adaptateurs de ce type sont fournis avec un filetage mâle, un filetage femelle et des poignées encastrées.
  • Restez flexible et indépendant
  • Poignées encastrées pour un montage facile
Vos bouchons et bouchons de vidange existants ne conviennent pas aux flacons et bidons que vous souhaitez utiliser ou vice versa? Utilisez simplement les adaptateurs filetés b.safe pour une combinaison flexible de bouchons et de bouchons de vidange indépendamment du filetage du flacon et/ou du récipient.