Imprimer
5-Chloro-2,4,6-trifluoropyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9980-1G PC9980-5G
APOSPC9980-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9980-1G APOSPC9980-5G
5-Chloro-2,4,6-trifluoropyrimidine 95%
5-Chloro-2,4,6-trifluoropyrimidine
Formule: C₄ClF₃N₂
Point d'ébullition: 116 °C
Densité: 1.626 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191933
Numéro CAS: 697-83-6
EINECS: 211-807-4