Imprimer
2-Hydroxy-4-(trifluorométhyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ol
PC9966-250MG PC9966-1G PC9966-5G PC9966-25G
APOSPC9966-250MGEA 0 EUR
APOSPC9966-250MG APOSPC9966-1G APOSPC9966-5G APOSPC9966-25G
2-Hydroxy-4-(trifluorométhyl)pyridine
2-Hydroxy-4-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₄F₃NO
MW: 163.1 g/mol
Point de fusion: 158…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153195
Numéro CAS: 50650-59-4