Imprimer
5-(4-Fluorophenyl)isoxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9962-1G PC9962-25G PC9962-5G
APOSPC9962-1GEA 24.9 EUR
APOSPC9962-1G APOSPC9962-25G APOSPC9962-5G
5-(4-Fluorophenyl)isoxazole
5-(4-Fluorophenyl)isoxazole
Formule: C₉H₆FNO
Point de fusion: 53…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02183544
Numéro CAS: 138716-37-7