Imprimer
2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9958-100G PC9958-25G
APOSPC9958-100GEA 260 EUR
APOSPC9958-100G APOSPC9958-25G
2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₅FO₃
Point de fusion: 199…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01310985
Numéro CAS: 65145-13-3