Imprimer
3,5-Difluorobenzènesulfonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9957-1G PC9957-5G PC9957-25G
APOSPC9957-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9957-1G APOSPC9957-5G APOSPC9957-25G
3,5-Difluorobenzènesulfonamide
3,5-Difluorobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₅F₂NO₂S
Point de fusion: 157…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02091379
Numéro CAS: 140480-89-3