Imprimer
Acide 2-fluoro-5-pyridinemétaborique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Fluoropyridine-3-boronic acid, 2-Fluoropyridine-5-boronic acid, 2-Fluoro-5-pyridylboronic acid, 2-Fluoro-5-pyridinylboronic acid, 6-Fluoro-3-pyridinylboronic acid
PC9955-25G PC9955-5G PC9955-100G
APOSPC9955-25GEA 60.9 EUR
APOSPC9955-25G APOSPC9955-5G APOSPC9955-100G
Acide 2-fluoro-5-pyridinemétaborique
Acide 2-fluoro-5-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₅BFNO₂
Point de fusion: 177…178 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411559
Numéro CAS: 351019-18-6