Imprimer
2,6-Difluorobenzhydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Difluorobenzohydrazide
PC9953-1G PC9953-10G
APOSPC9953-1GEA 58 EUR
APOSPC9953-1G APOSPC9953-10G
2,6-Difluorobenzhydrazide
2,6-Difluorobenzhydrazide
Formule: C₇H₆F₂N₂O
Point de fusion: 72…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00119406
Numéro CAS: 172935-91-0