Imprimer
1-(4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl)piperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC9931-10G PC9931-1G PC9931-5G
APOSPC9931-10GEA 241 EUR
APOSPC9931-10G APOSPC9931-1G APOSPC9931-5G
1-(4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl)piperazine
1-(4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl)piperazine
Formule: C₁₁H₁₂F₃N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 381242-61-1