Imprimer
5-Bromo-2,4-difluoroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC9925-25G PC9925-5G
APOSPC9925-25GEA 43.5 EUR
APOSPC9925-25G APOSPC9925-5G
5-Bromo-2,4-difluoroaniline 98%
5-Bromo-2,4-difluoroaniline
Formule: C₆H₄BrF₂N
Point de fusion: 25…29 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03426368
Numéro CAS: 452-92-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III