Imprimer
Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9891-1G PC9891-25G PC9891-5G
APOSPC9891-1GEA 179 EUR
APOSPC9891-1G APOSPC9891-25G APOSPC9891-5G
Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)amine 95%
Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)amine
Formule: C₆H₅F₁₀N
Point d'ébullition: 101…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038263
Numéro CAS: 883498-76-8