Imprimer
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC9878-1G PC9878-25G PC9878-5G
APOSPC9878-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9878-1G APOSPC9878-25G APOSPC9878-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine
Formule: C₆H₂ClF₃IN
MW: 307.44 g/mol
Point de fusion: 126…127 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862099
Numéro CAS: 505084-55-9