Imprimer
Tetrafluorobenzene-1,3-diol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC9866-5G PC9866-500MG
APOSPC9866-5GEA 277 EUR
APOSPC9866-5G APOSPC9866-500MG
Tetrafluorobenzene-1,3-diol 97%
Tetrafluorobenzene-1,3-diol
Formule: C₆H₂F₄O₂
MW: 182.08 g/mol
Point d'ébullition: 217…218 °C
Point de fusion: 95…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040202
Numéro CAS: 16840-25-8