3-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC9862-100G
PC9862-25G
PC9862-250G
PC9862-500G
PC9862-1KG
APOSPC9862-100GEA
31.9
EUR
APOSPC9862-100G
APOSPC9862-25G
APOSPC9862-250G
APOSPC9862-500G
APOSPC9862-1KG
3-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluène 97%
3-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluène
Formule:
C₇H₃BrF₃NO₂ |
Numéro MDL:
MFCD03788719 Numéro CAS: 630125-49-4 |