Allyl-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC9859-1G
PC9859-25G
PC9859-5G
APOSPC9859-1GEA
79.9
EUR
APOSPC9859-1G
APOSPC9859-25G
APOSPC9859-5G
Allyl-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether 97+%
Allyl-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether
Formule:
C₈H₈F₈O Point d'ébullition: 150…151 °C/749mmHg Densité: 1.392 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00443218 Numéro CAS: 3108-07-4 |