Imprimer
4-Nitro-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9833-1G PC9833-5G
APOSPC9833-1GEA 145 EUR
APOSPC9833-1G APOSPC9833-5G
4-Nitro-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene
4-Nitro-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₃F₆NO₂
Point d'ébullition: 103…104 °C/18mmHg
Point de fusion: 23…25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00728841
Numéro CAS: 1978-20-7